CLS5644250
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 250 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
16
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5644-250
tol. measuring range
0.12 mL
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)