CLS4995250
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4995-250
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)