Merck
Z331635
BRAND® Erlenmeyer-Kolben, Weithals, Schraubkappe, PP
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Verbindung
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
with cap
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
BRAND 93175
AD × H
85 mm × 140 mm
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Graduierung. Hals mit Schliff. Mit Schraubkappe, aus klarem PP
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG