CLS33950SC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 33950
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Pyrex® fritted disc, body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Hersteller/Markenname
Corning 33950-SC
Grundkörperdurchm.
25 mm
Durchmesser
25 mm
Porengröße
40-60 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)