Merck
Z290424
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Vakuumfiltrationsbaugruppe
for 90 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
Größe auswählen
1 EA
1.700,00 €
1.700,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.700,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
1.700,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
glass housing
glass membrane
Verbindung
joint ST/NS40/35
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Flaschenkapazität
4 L
Trichterkapazität
1 L
Allgemeine Beschreibung
Filtrierstand besteht aus: 1 L Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Aluminium-Halteklammer, 4 L Filterkolben.
Filtrierstände zur Vakuumfiltration, für HPLC Lösemittel, Suspensionsanalyse, Bakteriologie, Radiochemie, allgemeine Gravimetrie. Die Membran wird mittels der Klammer sicher in Position gehalten. Filtrierstand besteht aus: Trichter-Oberteil, Membranträger (Fritte), Halteklammer, Gummidichtungen und Saugflasche, sofern angegeben.
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)