Wichtige Dokumente
C85778
o-Cresolphthalein
Indicator grade, powder
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
o-Cresolphthalein, indicator grade
Qualität
indicator grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
beige
pH-Wert
8.2-9.8, colorless to red
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
λmax
381 nm (2nd)
566 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
InChIKey
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?