114553
Thymolphthalein
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonym(e):
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Klarheit der Lösung
passes test
Methode(n)
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
mp (Schmelzpunkt)
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd)
592 nm
SMILES String
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChIKey
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?