Merck
BR780763
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
Größe auswählen
1000 EA
105,00 €
105,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
105,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.11
105,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780763
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)