BR708005
Discharge tube for Dispensette® S
5 and 10 mL, standard, L 105 mm
Größe auswählen
12,50 €
Größe auswählen
About This Item
12,50 €
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
Hersteller/Markenname
BRAND 708005
Verpackung
1 ea of
Länge
105 mm
Kapazität
5 and 10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)