Merck
BR708022
Discharge tube for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, L 90 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
ETFE cap
Hersteller/Markenname
BRAND 708022
Verpackung
1 ea of
Länge
90 mm
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Without recirculation valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG