BR704006
BRAND® bottle for dispensers
capacity 500 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Größe auswählen
13,00 €
Größe auswählen
About This Item
13,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL32)
Leistungsmerkmale
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL32
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704006
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
80 mm × 195 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)