BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
Synonym(e):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Größe auswählen
79,80 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
79,80 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
BRAND 701360
Größe
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
Volumen
1.1 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)