Merck
AXYPDW20CS
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonym(e):
Deep well plate, Multi-well plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear bottom
round bottom wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-DW-20-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Größe
2.0 mL
96 wells
Eignung
suitable for PCR
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)