Merck
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
Größe auswählen
25 EA
29,60 €
29,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
29,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41123302
NACRES:
MA.01
29,60 €
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 2 x slides 76x26 mm
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS15983A
Größe
93x68x50 mm
Farbe
assorted colors, natural, red, yellow
Allgemeine Beschreibung
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)