BR474743
BRAND® microscope slide
ground edges
Synonym(e):
Microscope slides, Microscopy
Größe auswählen
274,00 €
Größe auswählen
About This Item
274,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
ground edges
Hersteller/Markenname
BRAND 474743
Größe
75 mm × 25 mm × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
- Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
- Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
- Thickness approx.: 1 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)