BR475505
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
Synonym(e):
Microscope slides, Microscopy
Größe auswählen
148,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
148,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
ground edges
Hersteller/Markenname
BRAND 475505
L × B
76 mm × 26 mm
Dicke
1.2-1.5 mm
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
- BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
- Designed to hold various samples for microscopic analysis.
- White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
- Ground edges minimize the risk of injury.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)