Merck
BR43308
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
Größe auswählen
1 EA
49,50 €
49,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
49,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.71
49,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 43308
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.