Z323993
BRAND® Vorratsflasche für automatische Büretten
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
Größe auswählen
68,78 €
Listenpreis72,40 €Sparen Sie 5%Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
68,78 €
Listenpreis72,40 €Sparen Sie 5%Versandbereit am10. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
round bottle
Verbindung
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23310
Kapazität
2 L
Durchm. × H
160 mm × 200 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)