Merck
BR43238
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 100 mL, borosilicate glass
Synonym(e):
Gay-Lussac
Größe auswählen
2 EA
114,00 €
114,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
114,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.71
114,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 43238
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.