BR27006
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
2 mL with 0.02 mL graduations, not suitable for cotton plugs
Synonym(e):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
56,40 €
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
56,40 €
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 27006
Messbereich
accuracy: 0.02 mL
Kapazität
2.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)