BR13946
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 25 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
Größe auswählen
30,60 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
30,60 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 13946
Länge
705 mm
Größe
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)