BR130260
BRAND® Bottle for Schilling burette
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
Synonym(e):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
Größe auswählen
8,40 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
8,40 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 130260
Durchm. × H
94 mm × 212 mm
Größe
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)