Merck
BR23724
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 50 mL, amber
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
65,20 €
65,20 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
65,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
65,20 €
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glass
amber
Beschreibung
SILBERBRAND
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23724
Länge
580 mm
Größe
50 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)