Merck
BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Synonym(e):
liquid detergent
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17094-0050
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
Rechtliche Hinweise
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cubitainer is a registered trademark of Zacros America, Inc.
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)