Merck
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
Synonym(e):
liquid detergent
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17094-0020
Volumen
20 x 20 mL , pouches
Allgemeine Beschreibung
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
Rechtliche Hinweise
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)