Merck
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
Synonym(e):
laboratory bottles, squeeze bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
low-density polyethylene
natural cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H10939-0005
Kappendurchm.
38 mm
Kapazität
125 mL (4 oz)
Allgemeine Beschreibung
Kappe und Spritzrohr aus einem Stück, liefert einzelne Tropfen oder einen scharfen Strahl. Spitze kann abgeschnitten werden, um Öffnung zu vergrößern. Polyallomer-Kappe
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)