Merck
B59004
Sigma-Aldrich
3-Brombenzotrifluorid
99%
Synonym(e):
1-Brom-3-trifluormethyl-benzol, 3-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Größe auswählen
100 G
62,37 €
62,37 €
Listenpreis89,10 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
62,37 €
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.01
Beilstein:
1449557
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
62,37 €
Listenpreis89,10 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
Dichte
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)