Merck
C26208
Sigma-Aldrich
3-Chlorbenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Größe auswählen
25 G
340,00 €
340,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
340,00 €
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
340,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−56 °C (lit.)
Dichte
1.331 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)