Merck
B102407
Sigma-Aldrich
Butylsulfoxid
96%
Synonym(e):
Dibutyl-sulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)