B93989
Dibutyl-Disulfid
97%
Synonym(e):
Butyl disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
52 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter