Merck
A16203
Sigma-Aldrich
2-Acetylfluoren
98%
Größe auswählen
5 G
79,10 €
25 G
375,00 €
79,10 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
79,10 €
25 G
375,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
79,10 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
128-129 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)