775525
Acridine-9-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
Acridine-9-carbaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-149 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
InChIKey
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable