B34680
Biphenyl-4-carbaldehyd
99%
Synonym(e):
4-Phenyl-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
bp
184 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
SMILES String
O=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
InChIKey
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
352.0 - 381.9 °F
Flammpunkt (°C)
177.8 - 194.4 °C