Merck
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)-ethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
Beilstein:
3196456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −32±2°, neat
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.533
Dichte
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChIKey
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1