Merck
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)-ethylamin
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenmethylamin
Größe auswählen
1 G
140,00 €
140,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
140,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
Beilstein:
3195949
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)