Wichtige Dokumente
936650
Lithiumperchlorat
Technipur®, battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium cloricum, Lithium salt, Perchloric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
dry
powder and chunks
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 106.4 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)