Merck
933341
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 10 mm
Synonym(e):
stub adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
10 mm
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)