933155
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
Synonym(e):
SEM stub
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Höhe
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Verpackung
1EA = 50 mounts/pk
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)