Merck
933309
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
Synonym(e):
Vertical mount
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
3.2 mm , (1/8”) pin
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
Allows for a higher SE signal without having to tilt the specimen stage and it accommodates any standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)