Merck
91415
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsiloxy)methylchlorid
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(Chlormethoxy)-triisopropylsilan, TOMCl
Größe auswählen
1 ML
282,00 €
5 ML
856,00 €
282,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
282,00 €
5 ML
856,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H23ClOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
282,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
InChIKey
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Fluoride-labile 2′-O-protecting group for RNA oligonucleotide synthesis[1][2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)