238902
2-(Trimethylsilyl)-ethoxymethylchlorid
technical grade
Synonym(e):
(2-Chlormethoxyethyl)-trimethylsilan, Chlormethyl-2-trimethylsilylethylether, SEM-Cl, SEM-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.