Merck
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Synonym(e):
Photocatalysis ligand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.17
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Funktionelle Gruppe
fluoro
Anwendung
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)