Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9F2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
functional group
fluoro
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?