901267
Hexamethylborazine
≥95%
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatriborinane
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
99 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
B1(N(B(N(B(N1C)C)C)C)C)C
InChI
1S/C6H18B3N3/c1-7-10(4)8(2)12(6)9(3)11(7)5/h1-6H3
InChIKey
LCHQMXUQYONIOI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)