Merck
89170
Sigma-Aldrich
Thoriumoxid
≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
ThO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thorium
Kennzeichnungsgrad
7.15 kBq/g specific activity
SMILES String
O=[Th]=O
InChI
1S/2O.Th
InChIKey
ZCUFMDLYAMJYST-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Die Abgabe radioaktiver Verbindungen ist in der Schweiz bewilligungspflichtig. Wir bitten unsere Schweizer Kunden bei Bestellung um Angabe ihrer Bewilligungsnummer, ausgestellt vom Bundesamt für Gesundheitswesen.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Die Abgabe radioaktiver Verbindungen ist in der Schweiz bewilligungspflichtig. Wir bitten unsere Schweizer Kunden bei Bestellung um Angabe ihrer Bewilligungsnummer, ausgestellt vom Bundesamt für Gesundheitswesen.
Piktogramme
Health hazardSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoichiro Yamamoto et al.
Health physics, 99(3), 388-393 (2010-08-12)
Irradiation from internally deposited radionuclides induces malignant tumors. Ingested radionuclides accumulate in specific organs, which are irradiated over a lifelong period. Our aim is to elucidate why the development of malignant tumors requires long-term internal exposure, on the order of
[Carcinogenic chemicals and risk of hematopoietic neoplasms].
Masanobu Kobayashi
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 70 Suppl 2, 39-42 (2012-11-09)
Rakesh K Behera et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 24(21), 215405-215405 (2012-05-12)
Thorium dioxide (ThO(2)) is of great interest to energy research as thorium-based nuclear fuel offers the promise of increased proliferation resistance, longer fuel cycles, higher burn-up and improved wasteform characteristics in the generation of nuclear power. However, understanding of ThO(2)
T Yagi et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 69(2), 539-544 (2010-12-07)
To investigate the characteristics of a reactor and a neutron generator, a small scintillation detector with an optical fiber with ThO(2) has been developed to measure fast neutrons. However, experimental facilities where (232)Th can be used are limited by regulations
Fang Wang et al.
The Journal of chemical physics, 134(3), 031102-031102 (2011-01-26)
The optical Stark spectrum of the E(0(+)) - X(1)Σ(+) (1,0) band of thorium monoxide, ThO, was recorded and analyzed to determine the permanent electric dipole moments, μ, for the E(0(+)) (v = 1) and X(1)Σ(+) (v = 0) states. Values