Wichtige Dokumente
803677
EMCH (N-(ε-maleimidocaproic acid) hydrazide, trifluoroacetic acid salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
339.27
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
water: soluble
Funktionelle Gruppe
hydrazide
maleimide
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(N[NH3+])=O.[O-]C(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7)
InChIKey
DRURMGRBAVYWCL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reactive groups: maleimide and hydrazide
- Reactive towards: sulfhydryl groups and carbonyl (aldehyde) groups
- Mid-length (11.8Å), sulfhydryl-to-aldehyde crosslinker with simple spacer arm (noncleavable)
- Maleimide group reacts with sulfhydryl groups to form stable thioether linkages
- Hydrazide group conjugates to oxidized sugars of glycoproteins and carbohydrates
- Use sodium meta-periodate to oxidize glycosylation (e.g., sialic acid) to reactive aldehyde groups
- Use with EDC to conjugate primary amine of hydrazide group to carboxyl groups
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)