QBD10201
Biotin-dPEG®3-MAL
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: linker
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)CCN3C(C=CC3=O)=O
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable