Merck
803022
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolsäure-(Glutaminsäure-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
5-Methyltetrahydro-Vitamin-B9-(Glutaminsäure-13C5)
Größe auswählen
1 MG
2.070,00 €
5 MG
1.774,00 €
2.070,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
2.070,00 €
5 MG
1.774,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C15H25N7O6
Molekulargewicht:
464.42
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
2.070,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
InChIKey
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
5-Methyltetrahydrofolsäure (5-MTHF) ist ein aktiver Folat-Metabolit. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Synthese von Methionin aus Homozystein, da sie die Methylgruppe abgibt.[1]
5-Methyltetrahydrofolsäure-(Glutaminsäure--13C5) ist ein Isotop von Vitamin B9, bei dem alle fünf Glutamat-Kohlenstoffe durch 13C6 Kohlenstoff ersetzt sind.
Anwendung
5-Methyltetrahydrofolsäure-(Glutaminsäure-13C5) kann als isotopisch stabiler interner Standard für die präzise Interpretation von Daten genutzt werden, die mittels LC-MS aus Zitrussaftproben gewonnen wurden.[2]
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of 5-Methyltetrahydrofolic Acid and Folic Acid in Citrus Juices Using Stable Isotope Dilution- Mass Spectrometry
Thomas PM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1293-1296 (2003)
Protein and Amino Acid Metabolism
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases, 227-268 (2015)