Merck
730645
Sigma-Aldrich
4-Androsten-3,17-dion-2,3,4-13C3 -Lösung
0.1 mg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 98% (CP)
Größe auswählen
1 ML
316,00 €
316,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
316,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C16H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
316,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solution
Konzentration
0.1 mg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChIKey
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)