Merck
705837
Sigma-Aldrich
Vitamin B5 (di-β-alanin-13C6,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonym(e):
Calciumpantothenat-13C6,15N2 (di-β-alanin-13C6,15N2)
Größe auswählen
5 MG
316,00 €
10 MG
605,00 €
20 MG
226,00 €
316,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
316,00 €
10 MG
605,00 €
20 MG
226,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CO15NH(13CH2)213CO2]2·Ca
Molekulargewicht:
484.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
316,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
 13C
 15N
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to off-white
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
InChIKey
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vitamin B5 (Di-β-alanin-13C6,15N2) Calciumsalz ist auch als Calciumpantothenat-[13C6, 15N2] bekannt.
Vitamin B5 (ein B-Vitamin), auch unter dem Namen Pantothensäure bekannt, ist ein wasserlösliches Vitamin, das in tierischen und pflanzlichen Erzeugnissen vorkommt. Vitamin B5-Mangel verursacht Dyslipidämie (abnormaler Lipidgehalt im Blut) und Dermatitis.[1][2]
Anwendung
Vitamin B5 (Di-β-alanin-13C6,15N2) Calciumsalz kann als interner Analysestandard zur Bestimmung der Vitamin B5-Konzentration in Nahrungsergänzungsmitteln, angereicherten Lebensmitteln oder innerhalb einer komplexen biologischen Matrix für verschiedene Testanwendungen eingesetzt werden.[3]
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pantothenic Acid (Vitamin B5) in Fortified Foods: Comparison of a Novel Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method and a Microbiological Assay (AOAC Official Method SM 992.07)
Andrieux P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(1), 143-148 (2012)
Simultaneous detection of water-soluble vitamins using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC)-a review
Abano EE and Dadzie RG
Croatian journal of food science and technology, 6(2), 116-123 (2014)
McCord DE and Ray NB
VITAMIN B5, 6(2), 116-123 (2014)